3-Phenyl-4H-chromen-4-one 40%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD135136-100GEA 179 DKK
BLDPBD135136-100G BLDPBD135136-25G BLDPBD135136-500G
3-Phenyl-4H-chromen-4-one 40%
3-Phenyl-4H-chromen-4-one
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 222,23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00100851
CAS-nummer: 574-12-9