1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD13437-1GEA 46.6 DKK
BLDPBD13437-1G BLDPBD13437-5G BLDPBD13437-10G BLDPBD13437-100G BLDPBD13437-25G BLDPBD13437-500G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₈N₂O₂
Molekylvægt: 210,27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01861223
CAS-nummer: 91419-52-2