N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD13426-1GEA 1050 DKK
BLDPBD13426-1G BLDPBD13426-250MG
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine 95%
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₁H₁₇NO₃
Molekylvægt: 211,26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00798597
CAS-nummer: 58780-82-8