1,4-Bis[(9S)-10,11-dihydro-6′-methoxycinchonan-9-yl]-9,10-anthracenedione 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD134154-250MGEA
1380
DKK
BLDPBD134154-250MG
BLDPBD134154-1G
BLDPBD134154-100MG
BLDPBD134154-5G
1,4-Bis[(9S)-10,11-dihydro-6′-methoxycinchonan-9-yl]-9,10-anthracenedione 98%
1,4-Bis[(9S)-10,11-dihydro-6′-methoxycinchonan-9-yl]-9,10-anthracenedione
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₅₄H₅₆N₄O₆ Molekylvægt: 857,0457 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD29075644 CAS-nummer: 176298-44-5 |