(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(tert-Butoxycarbonylmethoxyimino)acetic acid 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD13324-250MGEA
46.6
DKK
BLDPBD13324-250MG
BLDPBD13324-1G
BLDPBD13324-5G
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(tert-Butoxycarbonylmethoxyimino)acetic acid 98%
(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(tert-Butoxycarbonylmethoxyimino)acetic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₅S Molekylvægt: 301,32 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06411064 CAS-nummer: 74440-02-1 |