Ethyl 4-amino-2-(methylthio)thiazole-5-carboxylate 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD128813-25GEA
8120
DKK
BLDPBD128813-25G
BLDPBD128813-250MG
BLDPBD128813-1G
BLDPBD128813-5G
Ethyl 4-amino-2-(methylthio)thiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 4-amino-2-(methylthio)thiazole-5-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S₂ Molekylvægt: 218,3000 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01830310 CAS-nummer: 39736-29-3 |