4-Chloro-8-methoxyquinoline 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD12687-250MGEA 117 DKK
BLDPBD12687-250MG BLDPBD12687-1G BLDPBD12687-5G
4-Chloro-8-methoxyquinoline 98%
4-Chloro-8-methoxyquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₈ClNO
Molekylvægt: 193,6296 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00033679
CAS-nummer: 16778-21-5