Dodecyl chloroformate 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD126782-25GEA
54.3
DKK
BLDPBD126782-25G
Dodecyl chloroformate 98%
Dodecyl chloroformate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₂₅ClO₂ Molekylvægt: 248,7894 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00059483 CAS-nummer: 24460-74-0 |