3-Chloro-6-phenylpyridazine 96%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD12577-10GEA
1990
DKK
BLDPBD12577-10G
BLDPBD12577-25G
BLDPBD12577-5G
BLDPBD12577-250MG
BLDPBD12577-1G
3-Chloro-6-phenylpyridazine 96%
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₇ClN₂ Molekylvægt: 190,6300 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075253 CAS-nummer: 20375-65-9 |