3-Chloro-6-phenylpyridazine 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD12577-10GEA 1990 DKK
BLDPBD12577-10G BLDPBD12577-25G BLDPBD12577-5G BLDPBD12577-250MG BLDPBD12577-1G
3-Chloro-6-phenylpyridazine 96%
3-Chloro-6-phenylpyridazine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₇ClN₂
Molekylvægt: 190,6300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075253
CAS-nummer: 20375-65-9