(3,3-Diethoxyprop-1-en-1-yl)benzene 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD121350-100GEA
1090
DKK
BLDPBD121350-0.025
BLDPBD121350-100G
BLDPBD121350-10G
BLDPBD121350-25G
BLDPBD121350-5G
BLDPBD121350-1G
(3,3-Diethoxyprop-1-en-1-yl)benzene 95%
(3,3-Diethoxyprop-1-en-1-yl)benzene
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₁₈O₂ Molekylvægt: 206,28 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00672803 CAS-nummer: 7148-78-9 |