2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD12038-25GEA 6570 DKK
BLDPBD12038-25G BLDPBD12038-250MG BLDPBD12038-5G BLDPBD12038-1G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 97%
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180,2005 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00011489
CAS-nummer: 7149-92-0