Boc-ARG(Boc)2-OH 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD117766-1GEA
822
DKK
BLDPBD117766-1G
BLDPBD117766-250MG
BLDPBD117766-100MG
BLDPBD117766-5G
Boc-ARG(Boc)2-OH 95%
Boc-ARG(Boc)2-OH
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₂₁H₃₈N₄O₈ Molekylvægt: 474,555 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00270489 CAS-nummer: 97745-69-2 |