12-((tert-Butoxycarbonyl)amino)dodecanoic acid 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD117664-250MGEA
148
DKK
BLDPBD117664-250MG
BLDPBD117664-5G
BLDPBD117664-25G
BLDPBD117664-1G
12-((tert-Butoxycarbonyl)amino)dodecanoic acid 98%
12-((tert-Butoxycarbonyl)amino)dodecanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₇H₃₃NO₄ Molekylvægt: 315,44 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00235887 CAS-nummer: 18934-81-1 |