2-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD11690-250MGEA
140
DKK
BLDPBD11690-250MG
BLDPBD11690-5G
BLDPBD11690-1G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline 98%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₉N₃ Molekylvægt: 159,1879 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03086227 CAS-nummer: 54705-91-8 |