3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD115862-100GEA 3280 DKK
BLDPBD115862-100G BLDPBD115862-1G BLDPBD115862-10G BLDPBD115862-5G BLDPBD115862-25G
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile 97%
3-Hydroxy-4-methylbenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₇NO
Molekylvægt: 133,1500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08361769
CAS-nummer: 3816-66-8