(2S,5R)-Benzhydryl 3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4-oxide 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD115616-5GEA
652
DKK
BLDPBD115616-5G
BLDPBD115616-1G
BLDPBD115616-100G
BLDPBD115616-25G
(2S,5R)-Benzhydryl 3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4-oxide 95%
(2S,5R)-Benzhydryl 3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate 4-oxide
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₂₁H₂₁NO₄S Molekylvægt: 383,4607 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11044527 CAS-nummer: 87579-78-0 |