8-Isoquinolineboronic acid 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD111362-1GEA
838
DKK
BLDPBD111362-1G
BLDPBD111362-100MG
BLDPBD111362-5G
BLDPBD111362-250MG
8-Isoquinolineboronic acid 97%
8-Isoquinolineboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₈BNO₂ Molekylvægt: 172,9800 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11044913 CAS-nummer: 721401-43-0 |