2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD11097-10GEA
1300
DKK
BLDPBD11097-10G
BLDPBD11097-5G
BLDPBD11097-1G
BLDPBD11097-100G
BLDPBD11097-100MG
BLDPBD11097-25G
BLDPBD11097-250MG
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₈BF₃O₃ Molekylvægt: 219,9500 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD03428511 CAS-nummer: 312936-89-3 |