5-Benzyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-amine 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD110237-5GEA
2030
DKK
BLDPBD110237-5G
BLDPBD110237-250MG
BLDPBD110237-1G
5-Benzyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-amine 98%
5-Benzyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₁₈N₂ Molekylvægt: 202,2954 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09607966 CAS-nummer: 129306-07-6 |