7,8-Dihydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD110148-100MGEA
396
DKK
BLDPBD110148-100MG
BLDPBD110148-1G
BLDPBD110148-250MG
7,8-Dihydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one 95%
7,8-Dihydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₈O₅ Molekylvægt: 208,1675 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00006873 CAS-nummer: 574-84-5 |