2-Amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD108918-100MGEA
597
DKK
BLDPBD108918-100MG
BLDPBD108918-1G
BLDPBD108918-250MG
2-Amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid 95%
2-Amino-3-(6-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Molekylvægt: 238,6700 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00152036 CAS-nummer: 17808-21-8 |