6-Chloro-7-methylchromone 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD108878-250MGEA
504
DKK
BLDPBD108878-250MG
BLDPBD108878-5G
BLDPBD108878-100MG
BLDPBD108878-1G
6-Chloro-7-methylchromone 98%
6-Chloro-7-methylchromone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₇ClO₂ Molekylvægt: 194,62 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00239401 CAS-nummer: 67029-84-9 |