6-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD108779-100MGEA
419
DKK
BLDPBD108779-100MG
BLDPBD108779-250MG
BLDPBD108779-1G
6-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile 97%
6-Chloro-1H-indole-3-carbonitrile
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₅ClN₂ Molekylvægt: 176,6024 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07776605 CAS-nummer: 194490-17-0 |