6-Chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD108684-1GEA 845 DKK
BLDPBD108684-1G BLDPBD108684-250MG BLDPBD108684-5G
6-Chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine 97%
6-Chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₇H₄ClF₂NO₂
Molekylvægt: 207,56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972803
CAS-nummer: 73051-44-2