Methyl 6-bromo-4-chloroquinoline-2-carboxylate 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD108481-250MGEA
349
DKK
BLDPBD108481-250MG
BLDPBD108481-5G
BLDPBD108481-1G
Methyl 6-bromo-4-chloroquinoline-2-carboxylate 98%
Methyl 6-bromo-4-chloroquinoline-2-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₇BrClNO₂ Molekylvægt: 300,53 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07783793 CAS-nummer: 887587-50-0 |