6-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD108447-25GEA
5110
DKK
BLDPBD108447-25G
BLDPBD108447-250MG
BLDPBD108447-10G
BLDPBD108447-5G
BLDPBD108447-1G
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molekylvægt: 211,0600 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08272244 CAS-nummer: 7746-27-2 |