6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD107794-1GEA
1660
DKK
BLDPBD107794-1G
BLDPBD107794-250MG
BLDPBD107794-100MG
6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile 97%
6,6-Dimethyl-3-(methylthio)-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carbonitrile
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₁₃NOS₂ Molekylvægt: 251,368 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00084980 CAS-nummer: 175202-50-3 |