2-Methoxy-N-methyaniline 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD10679-250MGEA 77.6 DKK
BLDPBD10679-250MG BLDPBD10679-0.025G BLDPBD10679-1G BLDPBD10679-100G BLDPBD10679-5G BLDPBD10679-10G BLDPBD10679-25G
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
2-Methoxy-N-methyaniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137,1790 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093822
CAS-nummer: 10541-78-3