Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD1066-5GEA
1240
DKK
BLDPBD1066-5G
BLDPBD1066-10G
BLDPBD1066-1G
BLDPBD1066-25G
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₄ Molekylvægt: 301,2180 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00221480 CAS-nummer: 175278-35-0 |