2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD10596-250MGEA
85.3
DKK
BLDPBD10596-250MG
BLDPBD10596-1G
BLDPBD10596-25G
BLDPBD10596-10G
BLDPBD10596-100G
BLDPBD10596-100MG
BLDPBD10596-5G
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 98%
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₉NO Molekylvægt: 123,152 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00228692 CAS-nummer: 1122-43-6 |