6-Fluoro-o-toluidine 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD10550-1GEA 46.6 DKK
BLDPBD10550-1G BLDPBD10550-100G BLDPBD10550-5G BLDPBD10550-25G BLDPBD10550-10G
6-Fluoro-o-toluidine 97%
6-Fluoro-o-toluidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125,1435 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06658252
CAS-nummer: 443-89-0