(2S,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-carboxylic acid 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD105419-1GEA
4020
DKK
BLDPBD105419-1G
BLDPBD105419-250MG
BLDPBD105419-100MG
(2S,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-carboxylic acid 97%
(2S,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₁N₅O₅ Molekylvægt: 281,22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00057014 CAS-nummer: 3415-09-6 |