5-Phenyl-1H-indole 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD105220-100MGEA
985
DKK
BLDPBD105220-100MG
BLDPBD105220-1G
BLDPBD105220-250MG
5-Phenyl-1H-indole 95%
5-Phenyl-1H-indole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₄H₁₁N Molekylvægt: 193,244 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06801971 CAS-nummer: 66616-72-6 |