5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD104795-1GEA
435
DKK
BLDPBD104795-1G
BLDPBD104795-5G
BLDPBD104795-250MG
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
5-Methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₄H₄ClNO₃S Molekylvægt: 181,597 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD02681975 CAS-nummer: 321309-26-6 |