5-Fluoroisophthalaldehyde 95+%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD104087-100MGEA
729
DKK
BLDPBD104087-100MG
BLDPBD104087-250MG
BLDPBD104087-1G
5-Fluoroisophthalaldehyde 95+%
5-Fluoroisophthalaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₅FO₂ Molekylvægt: 152,12 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD08690087 CAS-nummer: 255375-90-7 |