5-Amino-2-chlorobenzonitrile 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD102142-1GEA 77.6 DKK
BLDPBD102142-1G BLDPBD102142-5G BLDPBD102142-10G BLDPBD102142-25G BLDPBD102142-100G BLDPBD102142-250MG
5-Amino-2-chlorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₅ClN₂
Molekylvægt: 152,5800 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00800459
CAS-nummer: 35747-58-1