5-Acetylpicolinonitrile 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD101928-250MGEA
962
DKK
BLDPBD101928-250MG
BLDPBD101928-1G
BLDPBD101928-100MG
5-Acetylpicolinonitrile 98%
5-Acetylpicolinonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₆N₂O Molekylvægt: 146,14 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06637533 CAS-nummer: 249583-84-4 |