5-(4-Isopropylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD101040-1GEA
109
DKK
BLDPBD101040-1G
BLDPBD101040-5G
5-(4-Isopropylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine 95%
5-(4-Isopropylphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₃N₃S Molekylvægt: 219,3100 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD02032690 CAS-nummer: 100987-89-1 |