5-(4-Fluorophenyl)oxazole 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD101022-250MGEA
357
DKK
BLDPBD101022-250MG
BLDPBD101022-100MG
BLDPBD101022-10G
BLDPBD101022-1G
BLDPBD101022-5G
5-(4-Fluorophenyl)oxazole 97%
5-(4-Fluorophenyl)oxazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₆FNO Molekylvægt: 163,1485 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00085087 CAS-nummer: 128101-19-9 |