5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD100838-100MGEA 326 DKK
BLDPBD100838-100MG BLDPBD100838-250MG
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole 98%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₇H₆N₄O
Molekylvægt: 162,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06797247
CAS-nummer: 96859-34-6