(S)-2-Cbz-aminobutane-1,4-diol 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD0899-1GEA
590
DKK
BLDPBD0899-1G
BLDPBD0899-5G
BLDPBD0899-25G
(S)-2-Cbz-aminobutane-1,4-diol 97%
(S)-2-Cbz-aminobutane-1,4-diol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₂H₁₇NO₄ Molekylvægt: 239,2700 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03426373 CAS-nummer: 118219-23-1 |