(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD0890-5GEA 1800 DKK
BLDPBD0890-5G BLDPBD0890-1G
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine 95%
(R)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molekylvægt: 191,27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00274307
CAS-nummer: 91599-81-4