3-Formyl-6-methylchromone 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD0707-25GEA
2050
DKK
BLDPBD0707-25G
BLDPBD0707-1G
BLDPBD0707-250MG
BLDPBD0707-5G
3-Formyl-6-methylchromone 95%
3-Formyl-6-methylchromone
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₁H₈O₃ Molekylvægt: 188,1794 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00138943 CAS-nummer: 42059-81-4 |