2,2'-((2-Nitro-1,4-phenylene)bis(azanediyl))diethanol 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD0275-10GEA
225
DKK
BLDPBD0275-10G
BLDPBD0275-1G
BLDPBD0275-250MG
BLDPBD0275-25G
BLDPBD0275-5G
2,2'-((2-Nitro-1,4-phenylene)bis(azanediyl))diethanol 97%
2,2'-((2-Nitro-1,4-phenylene)bis(azanediyl))diethanol
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₁₅N₃O₄ Molekylvægt: 241,2400 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00239474 CAS-nummer: 84041-77-0 |