5,5'-Dibromo-2,2'-dichloro-4,4'-bipyridine 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD01578068-1GEA 1370 DKK
BLDPBD01578068-1G BLDPBD01578068-250 BLDPBD01578068-100
5,5'-Dibromo-2,2'-dichloro-4,4'-bipyridine 95%
5,5'-Dibromo-2,2'-dichloro-4,4'-bipyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₄Br₂Cl₂N₂
Molekylvægt: 382,86 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD30178217
CAS-nummer: 1227402-54-1