7-Chloro-3-iodoquinoline 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01547973-100EA
303
DKK
BLDPBD01547973-100
BLDPBD01547973-1G
BLDPBD01547973-250
7-Chloro-3-iodoquinoline 95%
7-Chloro-3-iodoquinoline
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₅ClIN Molekylvægt: 289,5002 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD28667978 CAS-nummer: 1424245-91-9 |