N1,N6-Dibutyladipamide 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01543411-5GEA
1240
DKK
BLDPBD01543411-5G
BLDPBD01543411-1G
N1,N6-Dibutyladipamide 95%
N1,N6-Dibutyladipamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₄H₂₈N₂O₂ Molekylvægt: 256,38 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03405231 CAS-nummer: 10472-27-2 |