2-((4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amino)thiazole-5-carboxylic acid 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01543375-100EA
1200
DKK
BLDPBD01543375-100
BLDPBD01543375-1G
BLDPBD01543375-250
2-((4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amino)thiazole-5-carboxylic acid 95%
2-((4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amino)thiazole-5-carboxylic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₇F₃N₂O₃S Molekylvægt: 304,24 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
1500622-59-2 |