2-(5-Ethoxy-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01542318-5GEA
2340
DKK
BLDPBD01542318-5G
BLDPBD01542318-250
BLDPBD01542318-1G
2-(5-Ethoxy-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 95%
2-(5-Ethoxy-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₅H₁₉BF₄O₃ Molekylvægt: 334,11 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
2828446-36-0 |