1-(Furan-2-yl)-N,N-dimethylmethanamine 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD01520470-1GEA
4880
DKK
BLDPBD01520470-1G
BLDPBD01520470-100
BLDPBD01520470-250
1-(Furan-2-yl)-N,N-dimethylmethanamine 95%
1-(Furan-2-yl)-N,N-dimethylmethanamine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₁₁NO Molekylvægt: 125,16 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01365940 CAS-nummer: 14496-34-5 |